Merck
M54201
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)aniline
97%
Synonim(y):
2-(Methylmercapto)aniline, 2-Aminothioanisole
Wybierz wielkość
25 G
530,00 zł
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.22
Beilstein:
386211
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.624 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Manisha Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(4), 1292-1313 (2019-01-05)
Rational ligand design approaches allowed {Cu2(μ-OH/OMe)} cores to be accommodated within μ-phenoxido bis(tetradentate) and μ-phenoxido bis(tridentate) ligands having thioether donors. The complexes [Cu2(μ-H2L1)(μ-OH)](ClO4)2·2H2O (1), [Cu2(μ-L2)(μ-OH)(OH2)](ClO4)2 (2a) and [Cu2(μ-L2)(μ-OCH3)(OH2)](ClO4)2 (2b) were obtained from an N2O3S2 donor set bearing the H3L1 ligand
Takashi Ikawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(19), 4320-4332 (2020-01-03)
Benzynes were selectively generated in situ from phenols and trapped regioselectively with potassium hexamethyldisilazide to form primary anilines following acidic workup. The direct conversion of a phenolic hydroxyl group into a free amino group is a useful method for the