Przejdź do
A88182
o-Anisidine
≥99%
Synonim(y):
2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
76,10 zł
57,07 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-963-1
Beilstein/REAXYS Number:
386210
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
57,07 zł
Cena katalogowa76,10 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Anisidine is an aromatic amine used as a building block for the production of dyes, pigments, and pharmaceuticals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A88204A88255412627
description
≥99%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
≥99%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
225 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
bp
204-208 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-04-0
CAS No.
90-04-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?