Merck
07955
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-Aminophenyl phenyl sulfide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
413-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2363643
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
color
gray-brown
functional group
thioether
SMILES string
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07955-100G04061838648518