Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H513CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CO[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i8+1
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-VJJZLTLGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?