Kluczowe dokumenty
E9706
Ethyl acrylate
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonim(y):
Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
31 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
721 °F
zawiera
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?