Merck
791296
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3CH6O2
Masa cząsteczkowa:
89.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
hydroquinone as stabilizer
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH2]=[13CH][13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1,4+1
Klucz InChI
BAPJBEWLBFYGME-QZJDPFNNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)