Kluczowe dokumenty
M2014
5-Methoxy-3-(2-nitrovinyl)indole
Synonim(y):
5-Methoxy-3-(2′-nitroethenyl)indole, NSC 88875
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(\C=C\N(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-2-3-11-10(6-9)8(7-12-11)4-5-13(14)15/h2-7,12H,1H3/b5-4+
Klucz InChI
NAIAZIKEFZGLDL-SNAWJCMRSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
- Inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2)
- Indole lipoic acid derivatives as antioxidants effective against lipid peroxidation
- Indole ethylamine derivatives as melatonin analogs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)