Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
176 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, thioether
SMILES string
OC(=O)C1NCCS1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-5-1-2-8-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
InChI key
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiazolidine-2-carboxylic acid (β-thiaproline) is a proline analog. It is an important building block of β-lactam antibiotics. Its X-ray photoelectron spectra has been investigated. It has been reported as a physiological substrate of hog kidney D-amino acid oxidase. Thiazolidine-2-carboxylic acid can be synthesized from cysteamine and glyoxylate.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 176 °C (lit.) | mp 74-76 °C (lit.) | mp 114-118 °C | mp 259 °C (dec.) (lit.) |
| functional group thioether, carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?