WIMWG10007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 5.0 mm
Synonim(y):
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
opis
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Właściwości
cap
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1000-7-SJ
Parametry
600 MHz frequency
Długość
178 mm
śr. zewn.
5.0 mm
wygięcie
60 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The average camber of 60 microns ensure clear spectral results for small molecule samples (MW<250) up to 600 MHz.
- These NMR tubes are designed for routine use in most low to mid-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers.
- Assured to fit tightly in the spinner turbine, providing reliable and accurate measurements.