Merck
311421
Sigma-Aldrich
Perchloric acid
70%, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
PCA
Wybierz wielkość
50 ML
482,00 zł
250 ML
1610,00 zł
1 L
4900,00 zł
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
482,00 zł
250 ML
1610,00 zł
1 L
4900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
6.8 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
70%
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
≥70-- < 90%
bp
ca.203 °C/at 1.013 hPa
mp
18 °C
rozpuszczalność
water: miscible (completely)
gęstość
1.664 g/mL at 25 °C
ślady kationów
Al: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Fe: ≤ 0.1 ppm
Na: 3.1 ppm
Zn: ≤ 0.1 ppm
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Perchloric acid (HClO4) can be used in the preparation of:
  • Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) which is used as a catalyst in geminal diacylation of aldehydes, synthesis of amidoalkyl naphthols, primary carbamates, and tetrasubstituted imidazoles.[1][2][3][4]
  • Alumina supported perchloric acid (Al2O3-HClO4), which is used as a catalyst in the synthesis of α-(α-amidobenzyl)-β-naphthols.[5]
  • Fe3O4@SiO2-HClO4 catalyst, which is used in the synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives.[6]
Perchloric acid can be used as:      
  •   A reaction medium in oxidation reactions.[7][8]       
  • A reagent for the preparation of fluorinated polymer electrolytes using poly (vinylidenefluoride-cohexafluoropropylene) (PVDF-HFP) for fuel cell applications.[9]        
  • A dopant in the preparation of perchloric acid-functionalized polyaniline (HClO4/PANI) catalyst for the synthesis of 2-substituted benzothiazoles by condensation reaction between o-aminothiophenol with aldehydes.[10]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
Modarresi-Alam AR, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8723-8726 (2007)
Kinetics of oxidation of pantothenic acid by chloramine-T in perchloric acid and in alkaline medium catalyzed by OsO4: A mechanistic approach
Jagadeesh RV
International Journal of Chemical Kinetics, 37(4), 201-210 (2005)
Perchloric acid-doped polyaniline as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-substituted benzothiazoles
Abdollahi-Alibeik M, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(12), 3182-3190 (2009)
Vander Voort GF, et al.
Metallography, Principles and Practice By George F. Vander Voort null
Preparation of 1, 4-dihydropyridine derivatives using perchloric acid adsorbed on magnetic Fe3O4 nanoparticles coated with silica
Shafiee M, et al.
Current Nanoscience , 9(2), 197-201 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf