Merck
M13203
Sigma-Aldrich
3-Methoxycatechol
99%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-3-methoxybenzene, 3-Methoxypyrocatechol, Pyrogallol monomethyl ether
Wybierz wielkość
5 G
138,00 zł
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
138,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Beilstein:
1909165
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
146-147 °C/15 mmHg (lit.)
mp
38-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
LPYUENQFPVNPHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keith M Anderson et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 9875-9880 (2007-11-30)
A novel universal support for deoxyribo- and ribonucleic acid synthesis has been developed. The support, constructed from 1,4-dimethoxycatechol, represents an improvement over existing universal supports because of its ability to cleave and deprotect under mild conditions in standard reagents. Because
Huayun Deng et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 6(4), 500-509 (2013-11-28)
Nearly 1% of all clinically used drugs are catecholics, a family of catechol-containing compounds. Using label-free dynamic mass redistribution and Tango β-arrestin translocation assays, we show that several catecholics, including benserazide, catechol, 3-methoxycatechol, pyrogallol, (+)-taxifolin and fenoldopam, display agonistic activity
M Hirose et al.
Cancer research, 53(1), 32-37 (1993-01-01)
Effects of simultaneous treatment with NaNO2 and butylated hydroxyanisole, catechol, or 3-methoxycatechol were examined in a rat multiorgan carcinogenesis model. Groups of 15 animals were given a single i.p. injection of 100 mg/kg of body weight diethylnitrosamine, 4 i.p. injections
M Hirose et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 81(9), 857-861 (1990-09-01)
The effects of sodium nitrite (NaNO2) and catechol or 3-methoxycatechol in combination were examined in male F344 rats. Animals were treated with 0.3% NaNO2 in the drinking water and 0.8% catechol or 2% 3-methoxycatechol in powdered diet for 24 weeks.
M Kawabe et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 85(1), 17-25 (1994-01-01)
The effects of combined treatment with NaNO2 and phenolic compounds on N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) stomach carcinogenesis were investigated in F344 rats. In the first experiment, groups of 15-20 male rats were treated with an intragastric dose of 150 mg/kg body weight