Przejdź do
36443
Tetrachlorocatechol
technical, ≥95.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6Cl4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
mp
193-195 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI key
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrachlorocatechol is a metabolite of pentachlorophenol.[1] Acute toxicity of tetrachlorocatechol has been investigated in male and female mice.
Application
Tetrachlorocatechol was used to investigate the inhibition of various ureases by halogenated benzo- and naphthoquinones, potent inhibitors of pure ureases from Bacillus pasteurii and Canavalia ensiformis.[2] It may be used to prepare the copper(II) complexes of the potentially tripodal N,N,O ligand 3,3-bis(1-methylimidazol-2-yl)propionate (L1) and its conjugate acid HL1.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34750147702407445
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
193-195 °C (lit.)
mp
68-72 °C, 69-73 °C (lit.)
mp
-
mp
167-170 °C (lit.)
grade
technical
grade
purum
grade
-
grade
-
functional group
chloro
functional group
-
functional group
amine, nitrile
functional group
bromo, hydroxyl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)