Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-529-0
MDL number:
Assay:
97%
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI key
KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description primary reference standard | description phyproof® Reference Substance | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| assay 97% | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 132-134 °C (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?