Merck
137995
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trimethoxybenzene
98%
Synonim(y):
Pyrogallol trimethyl ether
Wybierz wielkość
25 G
181,00 zł
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
181,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Beilstein:
1910422
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
chunks
bp
241 °C (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,2,3-Trimethoxybenzene on condensation with 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine yields 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidine[1].
Zastosowanie
1,2,3-Trimethoxybenzene was used to study the effect of solvent on photoinduced electron-transfer reactions[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jian Zhi Hu et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 198(1), 105-110 (2009-02-28)
An isotropic-anisotropic shift 2D correlation spectroscopy is introduced that combines the advantages of both magic angle turning (MAT) and magic angle hopping (MAH) technologies. In this new approach, denoted DMAT for "discrete magic angle turning", the sample rotates clockwise followed
Solvent effects on photoinduced electron-transfer reactions.
Niwa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(46), 11960-11964 (1993)
Liming Zhang et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(1), 37-45 (2006-11-03)
A new analytical method based on the 2D HSQC NMR sequence is presented, which can be applied for quantitative structural determination of complicated polymers. The influence of T1 and T2 relaxations, off-resonance effects, coupling constants and homonuclear couplings are discussed.
Ramjee Kandel et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(33), 12512-12521 (2019-08-01)
Phosphaamidine metal complexes Rh2Cl2[Ph2PC(Ph)[double bond, length as m-dash]NPh]2μ-CO (1), RuCl2[Ph2PC(Ph)[double bond, length as m-dash]N(Ph)]2 (2), [Rh{iPr2PC(Ph)[double bond, length as m-dash]NiPr}(COD)]BF4 (3), and RuCl2[iPr2PC(Ph)[double bond, length as m-dash]NiPr](DMSO)2 (4) are prepared by combining phosphaamidines Ph2P-C(Ph)[double bond, length as m-dash]NPh and iPr2P-C(Ph)[double
J Z Hu et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 145(2), 230-236 (2000-07-27)
It is shown in this paper that a previously reported 90 degrees sample flipping (13)C 2D CSA-CSA correlation experiment may be carried out alternatively by employing constant slow sample rotation about the magic angle axis and by synchronizing the read