Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 917,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-493-0
Beilstein/REAXYS Number:
2091633
MDL number:
Assay:
98%
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
InChI key
BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 29-31 °C (lit.) | mp 38-42 °C (lit.) | mp 36-39 °C (lit.) | mp 73-75 °C (lit.) |
| bp 95-96 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp 174 °C/102 mmHg (lit.) | bp 153 °C/15 mmHg (lit.) |
| functional group fluoro | functional group bromo, fluoro | functional group acyl chloride, bromo | functional group bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?