Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Metoksy-PEG6-hydroksyl
Wybierz wielkość
1 G
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)6H
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
mPEG6-OH,
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)