Przejdź do
15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
PED-diol (n=8)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
436,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)8H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161502
EC Number:
225-856-4
MDL number:
Assay:
≥95% (oligomer purity)
436,50 zł
Cena katalogowa582,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
InChI key
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Octaethylene glycol also known as PED-diol (n=8), is a cross linking reagent commonly used in organic synthesis.
Application
Octaethylene glycol is used as a cross-linking reagent to produce cyclic octaethylene glycol 5-nitroisophthalate. It serves as a starting material for synthesizing heterobifunctionalized clickable oligo(ethylene glycol) linkers and supramolecular polymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4174968944071613
description
≥95% (oligomer purity)
description
≥95% (oligomer purity)
description
≥95% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)