Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 787,00 zł |
Informacje o tej pozycji
787,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI key
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (oligomer purity) | description ≥90% (oligomer purity) | description ≥90% (oligomer purity) | description ≥95% (oligomer purity) |
| assay ≥95% (oligomer purity) | assay ≥90% (oligomer purity) | assay ≥90% (oligomer purity) | assay ≥95% (oligomer purity) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]heptacosaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/367/864/1c31a65f-501f-4464-8bb3-edff0d131a12/640/1c31a65f-501f-4464-8bb3-edff0d131a12.png)