Merck
QBD10317
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®24-acid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H103NO26
Masa cząsteczkowa:
1146.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Klucz InChI
MNGHAJYOUCOMLD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Amino-986924-kwas jest nowym aminokwasem, którym można manipulować, modyfikować i stosować jak większość innych aminokwasów. Pojedyncze ramię dystansowe o masie cząsteczkowej 9869 między końcową aminą a końcowym kwasem karboksylowym ma dokładną długość (89,0 Å), co pozwala na precyzyjną kontrolę przestrzenną, a także jest hydrofilowe i nieimmunogenne, nadając cząsteczkom docelowym większą rozpuszczalność w wodzie i objętość hydrodynamiczną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)