Merck
JKA7020
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
4arm-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.