Przejdź do
565725
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
Synonim(y):
Polyethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 10,000
contains
>40 ppm DTT as stabilizer
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
565733JKA7002
description
average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
description
average Mn 10,000
description
average Mn 5,000
form
solid
form
solid
form
solid
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 5,000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)