Merck
JKA7077
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K 2arm-OH 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 10,000
Synonim(y):
4arm-PEG 2arm-OH 2arm-NH2
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Dwufunkcyjny wieloramienny odczynnik PEG. Może łączyć dwa leki jednocześnie. Jest również przydatny w ADC, zwiększając ładunek leku.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.