Merck
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Synonim(y):
4arm-PEG, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.