Merck
JKA7002
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, SH, thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
2850,00 zł
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
4arm-PEG5K-SH, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.