Merck
JKA12018
Sigma-Aldrich
Propionic Acid-PEG12-propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3