Kluczowe dokumenty
Y0001771
Oxidronate for radiochemical purity testing
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Oxidronic acid sodium salt
Wybierz wielkość
34 MG
660,00 zł
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
34 MG
660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4Na2O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.97
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxidronate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C([P](=O)(O)O)O
InChI
1S/CH6O7P2.2Na/c2-1(9(3,4)5)10(6,7)8;;/h1-2H,(H2,3,4,5)(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
VKKZUCSEWNITRU-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Oksydronian do badania czystości radiochemicznej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)