Merck
J100043
Sigma-Aldrich
Tris(ethylmethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H33N4Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: tantalum
reagent type: catalyst
gęstość
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Klucz InChI
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.