Merck
I6652
Sigma-Aldrich
myo-Inositol
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1907329
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
gęstość pary
6.2 (vs air)
mp
222-227 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Klucz InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Działania biochem./fizjol.
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)