Merck
716405
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Synonim(y):
4-Iodosalicylic acid
Wybierz wielkość
5 G
343,00 zł
343,00 zł
Cena katalogowa490,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
343,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 zł
Cena katalogowa490,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
229-234 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Goudonnet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(5), 707-715 (1982-01-01)
In the series of salicylic acids derivatives investigated 3,5-DIS has a large inductive effect of enzymes with respect to the metabolism of xenobiotics: rise in the rate of Cyt. P 450; increase of ethoxycoumarin deethylase, bilirubin glucuronosyl transferase and benzphetamine-N-demethylase