Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-459-5
MDL number:
Assay:
96%
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)cc1O
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluorosalicylic acid can be synthesized from the following compounds:
- 4-fluorotoluene
- m-fluorophenol
- 4-aminosalicylic acid
Application
4-Fluorosalicylic acid may be used to synthesize 4-fluorogentisic acid.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay 96% | assay 95% |
| mp 170 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid, fluoro | functional group carboxylic acid, ether, phenyl |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?