Merck
H9021
Sigma-Aldrich
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Synonim(y):
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
100 MG
191,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
191,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
Klucz InChI
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin N Andersson et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 24) (2018-10-27)
Diet and ambient temperature affect animal physiology, survival and reproductive success. However, knowledge of how these environmental factors interact to shape physiological processes and life-history traits of birds and other animals is largely lacking. By exposing adult great tits (Parus
Cas Eikenaar et al.
Physiological and biochemical zoology : PBZ, 90(2), 223-229 (2017-03-10)
Most avian migrants alternate flight bouts, characterized by high metabolic rates, with stopovers, periods of fuel replenishment through hyperphagia. High-energy metabolism and excessive calorie intake shift the balance between damaging prooxidants and antioxidants toward the former. Hence, migration likely affects
Edward Mubiru et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(6), 1000-1011 (2017-03-30)
Epoxy fatty acids (EFAs) are secondary oxidation products formed from unsaturated fatty acid hydroperoxides. Seventeen food categories were analysed for C18 monoEFAs of food products available on the Belgian market. A quantitative exposure assessment was performed based on deterministic and