Przejdź do
H4515
Methyl heptadecanoate
≥99%
Synonim(y):
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-055-3
Beilstein/REAXYS Number:
1782681
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or solid
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl heptadecanoate has been used:
  • as a substrate for lipoxygenase assay
  • as an internal standard for the quantification of squalene, fatty acids (FA) and lipids
  • as a reference standard for precise separation of methyl esters of different fatty acids
Other Notes
Product clings due to static, may require dissolving material to fully recover out of bottle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6389733148L6766
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
assay
≥99%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
98% (CP)
assay
≥99.0% (capillary GC)
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl heptadecanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What type of container does H4515-1g come in?
    1 answer
    1. This product comes in a 20mL amber glass bottle