Merck
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N5O · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
ciąg SMILES
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport