Przejdź do
128740
2-Hydroxy-6-methylpyridine
97%
Synonim(y):
6-Methyl-2-pyridinol, 6-Methyl-2-pyridone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-919-5
Beilstein/REAXYS Number:
107073
MDL number:
Assay:
97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChI key
JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-6-methylpyridine reacts with carboxylic acids RCOOH to give an equilibrium mixture of products M(2)(O(2)CR)(n)(mhp)(4-n) where R = 2-thienyl and phenyl. mhp is the anion formed from deprotonation of 2-hydroxy-6-methylpyridine.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)