Przejdź do
307181
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1747,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
256-446-3
MDL number:
Assay:
98%
1747,50 zł
Cena katalogowa2330,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(N)c1N
InChI
1S/C4H7N5.H2O4S/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7;1-5(2,3)4/h1H,5H2,(H4,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate was converted to 4,5,6-triaminopyrimidine sulfite by formylation with C13 labeled formic acid that was used in the preparation of adenine labeled with C13.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
253715464163210250
description
98%
description
97%
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate for adenine labeling
-
-
hydroxylamine sulfate for mercury quantification ppb levels, hydroxylamine sulfate chemical for labs, hydroxylammonium sulfate reagent for atomic absorption spectroscopy, high purity hydroxylamine sulfate for analytical chemistry, hydroxylamine sulfate powder for titration applications, hydroxylamine sulfate reduction agent sodium chloride, hydroxylamine sulfate solution preparation, hydroxylamine sulfate 10039-54-0, hydroxylamine sulfate for sulfamic acid synthesis, hydroxylamine sulfate cellulose based monitoring tape, ACS grade hydroxylamine sulfate 100g, hydroxylamine sulfate lab-grade, hydroxylamine sulfate technical grade for industrial use, Sigma-Aldrich hydroxylamine sulfate 500g
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)