Merck
T45802
2,4,6-Triaminopyrimidine
97%
Synonim(y):
2,4,6-Pyrimidinetriamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-720-7
Beilstein/REAXYS Number:
118448
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
InChI key
JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)