Przejdź do
A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-261-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2816320
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChI key
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Application
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid (ABG) is used as a strong UV absorbing tag for the derivitization of oligosaccharides to enhance their detection in analytical methods such as capillary zone electrophoresis (CZE).
Biochem/physiol Actions
N-p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid is a folate catabolite that can be metabolized by bacterial p-aminobenzoate auxotrophs possessing the enzyme p-aminobenzoyl-glutamate hydrolase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4375G3640G1135
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
175 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
off-white to beige
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How can I get the expiry date/ retest date of lot # BCBV6788 pertaining to A0879-5G? It is not mentioned in the container or in the Certificate of analysis.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.