Przejdź do
464449
2-Hexyldecanoic acid
96%
Synonim(y):
2-n-Hexyldecanoic acid, Isopalmitic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-885-9
MDL number:
Assay:
96%
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-10-12-14-15(16(17)18)13-11-8-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hexyldecanoic acid is a carboxylic acid having branched carbon chains.
Application
2-Hexyldecanoic acid may be used as amidating agent for the suppression of side-chain crystallization during the synthesis of amphiphilic macromolecules. It may be employed as a surrogate carboxylic acid in a study.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464430433330538701
description
96%
description
96%
description
99%
description
≥99%
assay
96%
assay
96%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
268 °C (lit.)
bp
230 °C (lit.)
bp
-
bp
228 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
mp
-
mp
100-103 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)