D221309
1,12-Dodecanediol
99%
Synonim(y):
Dodecamethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
crystals
tw
189 °C/12 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
Klucz InChI
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176.00 °C - closed cup