Merck
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
Synonim(y):
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Beilstein:
112112
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Klucz InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2