Merck
E33505
Sigma-Aldrich
Ethyl isonipecotate
98%
Synonim(y):
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
25 G
218,00 zł
100 G
628,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
218,00 zł
100 G
628,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Beilstein:
118419
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • SMN protein modulators
  • β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
  • Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
  • RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
  • Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)