Przejdź do
E40609
Ethyl nicotinate
99%
Synonim(y):
Nicotinic acid ethyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-370-7
Beilstein/REAXYS Number:
122937
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1290772351E50000
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.307 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
177 °C/8 mmHg (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl nicotinate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)