Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł 207,75 zł |
Informacje o tej pozycji
207,75 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 25%grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85-90 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Reactant for synthesis of:
Antitubercular agents
Anti-HIV-1 agents
Aminopyrazine inhibitors
Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
A Scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description 98% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.465 (lit.) | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index n20/D 1.582 (lit.) | refractive index n20/D 1.410 (lit.) |
| bp 85-90 °C (lit.) | bp 204 °C (lit.) | bp 256 °C (lit.) | bp 62 °C/11 mmHg (lit.) |
| density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.168 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.989 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ester | functional group - | functional group ester | functional group ketone, ester |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?