Merck
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
Wybierz wielkość
100 G
216,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
216,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Beilstein:
607635
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)