Przejdź do
D94801
Diethyl ethylidenemalonate
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-965-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
261,00 zł
Cena katalogowa348,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D95204262404126136
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg, 198-199 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)