Przejdź do
B73104
1-Bromonaphthalene
97%
Synonim(y):
1-Naphthyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-965-2
Beilstein/REAXYS Number:
1906414
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6570 (lit.)
bp
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromonaphthalene serves as an intermediate for the synthesis of biaryl compounds via cross-coupling reactions.
Application
1-Bromonaphthalene is a bromoarene that can be used in:
  • Palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura coupling reaction with potassium aryltrifluoroborates without the use of phase-transfer catalysts or phosphine ligands.
  • The preparation of indeno annelated polycyclic aromatic hydrocarbons by reacting with o-bromobenzeneboronic acid and oligocyclic bromoarenes via Suzuki-Heck type coupling.
  • Ni catalyzed Kumada–Tamao–Corriu cross-coupling reaction with PhMgBr.
  • The preparation of arylnaphthalenes via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl boronic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37642617640139718
description
97%
description
97%
description
≥95%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
refractive index
n20/D 1.6570 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.6570 (lit.)
refractive index
-
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
mp
−2-−1 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
mp
110-115 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromonaphthalene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Good morning. I need to know if 1-bromonaphtalene is certified reference material and if it comes with this certificate.
    1 answer
    1. This product is not a certified reference material. This is a standard research grade chemical. A lot-specific Certificate of Analysis is available. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/b73104#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?