Kluczowe dokumenty
8.00906
Sigma-Aldrich
Etylomalonian dietylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester dietylowy kwasu etylomalonowego
Wybierz wielkość
250 ML
211,00 zł
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
211,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
205-093-3
NACRES:
NA.22
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
204-206 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 88 °C
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup