Merck
D87589
Sigma-Aldrich
Diethyl aminomalonate hydrochloride
98%
Synonim(y):
Aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
10 G
245,00 zł
25 G
346,00 zł
100 G
505,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
245,00 zł
25 G
346,00 zł
100 G
505,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2(COOC2H5)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.64
Beilstein:
3568037
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO4.ClH/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Charles M Blazey et al.
The Journal of organic chemistry, 67(1), 298-300 (2002-01-05)
The azomethine ylide derived from the condensation of diethyl aminomalonate with paraformaldehyde undergoes 1,3-dipolar cycloadditions with acrylate and propiolate derivatives. Contrary to a previous report, these reactions yield mixtures of regioisomers generally favoring the 2,2,3-trisubstituted product. However, the relative quantity
Reaction control in the organocatalytic asymmetric one-pot, three-component reaction of aldehydes, diethyl alpha-aminomalonate and nitroalkenes: toward diversity-oriented synthesis.
Yan-Kai Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(32), 9873-9877 (2008-10-04)
Seiichi Ohta et al.
Molecular pharmaceutics, 14(9), 3105-3113 (2017-08-15)
Intraperitoneal administration of chemotherapeutics is expected for the treatment of peritoneally disseminated gastric cancer because of poor migration of the drugs from the systemic circulation to the peritoneal cavity. In this study, for intraperitoneal delivery of cisplatin (CDDP), we developed
F Hughes et al.
Organic letters, 3(18), 2911-2914 (2001-09-01)
[reaction: see text]. Nitrogen-containing tethered diacids, easily prepared by reductive alkylation of diethyl aminomalonate or ethyl cyanoglycinate, undergo double Michael reactions with 3-butyn-2-one to give highly functionalized and substituted piperidines (pipecolic acid derivatives) with surprisingly high stereoselectivity. The heterocyclic double
C M Metzler et al.
Biochemistry, 27(13), 4923-4933 (1988-06-28)
To establish the state of protonation of quinonoid species formed nonenzymically from pyridoxal phosphate (PLP) and diethyl aminomalonate, we have studied absorption spectra of the rapidly established steady-state mixture of species. We have evaluated the formation constant and the spectrum