Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
488,00 zł
vapor pressure
5 mmHg ( 38.8 °C)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss., ≥99.0% (GC) | description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.546 | refractive index n20/D 1.546 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.288 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.288 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 172-173 °C (lit.) | bp 172-173 °C (lit.) | bp - | bp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dichlorobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?