Przejdź do
8.03226
1,4-dichlorobenzen
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Dichlorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,4-(Cl)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-400-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
173-175 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.8 hPa ( 20 °C)
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.8 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
>500 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
0.08 g/L
density
1.23 g/cm3 at 70 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-dichlorobenzen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-46-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)